Principaux documents
SAB5200004
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KDELR1 antibody produced in mouse
clone KR10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- KDEL Receptor, Anti-ERD2, Anti-HDEL, Anti-KDELR1, Anti-PM23
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KR10, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 25 kDa
Espèces réactives
Xenopus, monkey, sheep, rabbit, pig, rat, hamster, mouse, Drosophila, canine, chicken, bovine, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Kdelr1(68137)
Spécificité
Detects a ~25 kDa protein corresponding to the molecular mass of KDEL on SDS-PAGE immunoblots.
Immunogène
A 21 residue synthetic peptide based on the bovine KDEL receptor and the peptide coupled to KLH
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.2, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable