SAB4702119
Monoclonal Rat IgG2a Isotype Control, purified
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RTG2A1-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
(This rat IgG2a kappa monoclonal antibody detects specifically the hemocyanin of keyhole limpet and can be used as a negative control antibody in other species.)
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable