SAB4702069
Monoclonal Mouse IgG2a Isotype Control, purified
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MOPC-173, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
(This mouse IgG2a monoclonal antibody reacts with an unknown epitope. It does not react with a variety of resting, activated, live, and fixed mouse, rat and human tissues.)
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable