PLA0154
Rabbit anti-PPP1CA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
PP-1A, PP1A, PP1alpha, PPP1A, alpha isoform, alpha isozyme, catalytic subunit, protein phosphatase 1, serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit, testicular tissue protein Li 155
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_002699.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... PPP1CA(5499)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable