PLA0156
Rabbit anti-PPP5C Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
PP-T, PP5, PPP5, PPT, catalytic subunit, protein phosphatase 5, protein phosphatase T
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_006238.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... PPP5C(5536)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable