MTCR2281
MTC™ Bio Cryo Storage Box With Hinged Lid
polycarbonate, to hold, 81 x cryovials
Synonyme(s) :
cryo tube box, cryo tube storage, double sided, pestle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
to hold 81 x cryovials
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio R2281
Paramètres
-196-+121 °C temp. range
L × l × H
5.25 in. × 5.25 in. × 2 in.
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Polycarbonate, withstand -196°C
- Convenient hinged lid
- Unique barcode on every box
- Includes drainage slots for LN2