MTCR2781A
MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, assorted colors, to hold, 81 x cryovials, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
cryo tube storage box, cryogenic storage, culture test tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
assorted colors
cardboard
Caractéristiques
to hold 81 x cryovials
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio R2781-A
L × l × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom