MTCC1814
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 10 mL, graduation (printed)
Synonyme(s) :
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation (printed)
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C1814
Diam. × L
16 mm × 80 mm
Taille
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free