MTCC1813
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 5 mL, graduation (printed)
Synonyme(s) :
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation (printed)
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C1813
Diam. × L
16 mm × 60 mm
Taille
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free