MTCB1212
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
2 compartments, L × W × D 85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others
Synonyme(s) :
gel processing box, multi gel processing box
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B1212
L × l × P
85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis