M6062
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
60 well space saver design, 1 lid per plate
Synonyme(s) :
60 well microtest plate, HLA microplates, HLA microtiter plates, HLA multiwell plates, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene
flat clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 1200 ea
pack of 150 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 659190
Taille
60 wells
Taille des puits
10 μL
Volume des puits
10 μL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface