Principaux documents
EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
universal, interchangable
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
Caractéristiques
universal, interchangable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
L × l
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Catégories apparentées
Description générale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG