EP5943000114
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor S-4xUniversal, incl. universal buckets and 1 L adapters (4x), Eppendorf 1 L bottles (4x), AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
refrigerated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5943000114
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Description générale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- High Speed Solution
- with rotor FA-6x50
- 120V, US
Application
Caractéristiques et avantages