EP5943000131
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, without rotor, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
refrigerated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5943000131
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Description générale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- Big Volume Harvesting Solution
- with rotor S-4xUniversal incl. universal buckets
- 1000 ml bottles and 1000 mL adapters
- 120V, US
Application
Caractéristiques et avantages