CLS3235
Corning® CellCube Double-T Tubing Manifold
3/8”ID Thermoelastic Tubing, 4 Aseptic Connectors, sterile
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3235
Catégories apparentées
Application
Adherent Cell Scale Up
Caractéristiques et avantages
- CellCube Double-T Manifold
- 4 Aseptic Connectors
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.