Principaux documents
CLS3234
Corning® CellCube® T-Tubing Manifold
Medium Filter, 2 Aseptic Connectors, sterile, bag of 1 ea, case of 4 ea
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
filter medium
Conditionnement
bag of 1 ea
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3234
Catégories apparentées
Application
Adherent Cell Scale Up
Caractéristiques et avantages
  • CellCube T-Tubing
  • Med Filter
  • 2 Aseptic Connectors
Informations légales
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.