Principaux documents
AXYMCT200NC
Microtubes
no cap, size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-200-NC
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
2.0 mL
Couleur
clear
clear
Adéquation
suitable for (centrifugation)