Principaux documents
AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
1.5 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (centrifugation)