46415
Acrinathrine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (Z)-(1R,3S)-2,2-dimethyl[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethylethoxycarbonyl)vinyl]-cyclopropanecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H](\C=C/C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H21F6NO5/c1-24(2)18(11-12-20(34)38-23(25(27,28)29)26(30,31)32)21(24)22(35)37-19(14-33)15-7-6-10-17(13-15)36-16-8-4-3-5-9-16/h3-13,18-19,21,23H,1-2H3/b12-11-/t18-,19+,21-/m0/s1
Clé InChI
YLFSVIMMRPNPFK-WEQBUNFVSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves