PHR3375
Triclocarban Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea, 4,4′-Dichlorocarbanilide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1681815
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O/c14-9-1-5-11(6-2-9)16-13(18)17-12-7-3-10(15)4-8-12/h1-8H,(H2,16,17,18)
Clé InChI
ZNQCSLYENQIUMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable