1681815
USP
Triclocarban Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea, 4,4′-Dichlorocarbanilide
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triclocarban
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O/c14-9-1-5-11(6-2-9)16-13(18)17-12-7-3-10(15)4-8-12/h1-8H,(H2,16,17,18)
Clé InChI
ZNQCSLYENQIUMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable