PHR2987
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1607200
Famille d'API
safflower oil
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable