PHR2976
Cottonseed oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Cottonseed oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1150207
Famille d'API
cottonseed oil
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable