Principaux documents
NIST2429
Flue Gas Desulfurization Gypsum
NIST®SRM®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Conditionnement
pkg of 200 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable