Principaux documents
NIST2144
m-Chlorobenzoic acid
NIST® SRM® 2144
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Beilstein:
907218
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of microchemical procedures for the determination of chlorine in organic materials. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable