Principaux documents
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.11
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable