63099
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore™
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)