63086
Magnesium ionophore III
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
ETH 4030, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methylmalonamide)
About This Item
Produits recommandés
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Qualité
function tested
Chaîne SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
Clé InChI
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable