316989
Peroxyde d′hydrogène solution
contains potassium stannate as inhibitor, 30-32 wt. % in water, semiconductor grade, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Contient
potassium stannate as inhibitor
stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
30-32 wt. % in water, semiconductor grade
Densité
1.11 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter