Principaux documents
HX0645
Supelco
Hydrogen Peroxide Solution 3% W/V
stabilized TITRISTAR
Synonyme(s) :
Peroxide
About This Item
Code UNSPSC :
51473503
Agence
traceable to NIST
Forme
liquid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Caractéristiques
Tolerance: 3.0-3.5% W/V
Remarque sur l'analyse
Expiration date: Exp 12 months from mfg date
Arsenic (As): 0.5ppm max
Assay: 3.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 20 max
Evaporation residue: 0.02% max
Form: Clear liquid
Free acid (as H2SO4): 0.01% max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.005% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Preservative (acetanilide): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable