11376497001
Roche
Insuline human
recombinant (yeast)
Synonyme(s) :
Insulin human
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Essai
>98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Poids mol.
5,700 Da
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Qualité
Note: 1 EU corresponds to 0.1ng
Séquence
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Recommended concentration for serum-free cell culture is 1-10 μg/ml.
The concentration of insulin required for stimulation of cell growth in almost all cases is extraordinarily high compared with the physiological concentration. Insulin may be mimicking insulin-like growth factors (IGFs, somatomedins) for some cell lines, and high insulin concentrations may be necessary to occupy receptors which have a high affinity for IGFs and a lower affinity for insulin.
Working solution: Dissolve Insulin, human, recombinant (100 mg or 500 mg), in sterile, double-dist. water (final concentration: 10 mg/ml).
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted, undiluted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable