MABC966
Anti-Perforin-1 Antibody, clone dG9
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
dG9
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Perforin-1 in human lymphokine-activated killer (LAK) cells (Hameed, A., et al. (1992). American J. of Pathology. 140(5):1025-1030).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Perforin-1 in human cardiac biopsy samples during allograft rejection (Hameed, A., et al. (1992). American J. of Pathology. 140(5):1025-1030).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 3.0 µg of this antibody detected Perforin-1 in human peripheral blood mononuclear cells.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable