MAB8598
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 130-8F
clone 130-8F, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
RSV Fusion
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
130-8F, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Application
Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable