Principaux documents
MAB858-2-5
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VRS (glycoprotéine, souches de tous types A et B), clone 131-2G
clone 131-2G, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
RSV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
131-2G, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le VRS est un paramyxovirus labile qui produit une fusion caractéristique des cellules humaines en culture tissulaire, appelée effet syncytial. Deux sous-types, A et B, ont été identifiés. Le sous-type B correspond aux souches asymptomatiques du virus. Les maladies les plus graves sur le plan clinique sont dues aux souches du sous-type A.
Spécificité
Reconnaît la glycoprotéine de 89 kD. Reconnaît les souches A et B.
Immunogène
A2
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
ELISA
Immunofluorescence indirecte (coupes de tissus fraîchement congelés)
Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-VRS (glycoprotéine, souches de tous types A et B), clone 131-2G, permet de détecter le taux de virus respiratoire syncytial ; son utilisation a été publiée et validée en IF et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses - virales
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes pendant 12 mois maximum après la date de réception. Ne pas conserver sous forme diluée.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lames de contrôle de VRS, référence 5012-5
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christopher C Stobart et al.
Nature communications, 7, 13916-13916 (2016-12-22)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of infant hospitalization and there remains no pediatric vaccine. RSV live-attenuated vaccines (LAVs) have a history of safe testing in infants; however, achieving an effective balance of attenuation and immunogenicity has proven
Debby Kruijsen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(11), 6489-6498 (2010-10-26)
Following infection with respiratory syncytial virus (RSV), reinfection in healthy individuals is common and presumably due to ineffective memory T cell responses. In peripheral blood of healthy adults, a higher CD4(+)/CD8(+) memory T cell ratio was observed compared with the