KR75A10FF1
Opticap® XL10 Polygard®-CR 75 µm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing (PP)
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Stérilité
(3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Taille du dispositif
10 in.
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
4.2 in. (10.7 cm)
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
outlet W
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Matrice
Polygard®-CR
Dimension de pores
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) sanitary flange drain/vent
Adéquation
suitable for endotoxin
Description générale
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13