KZRVA3TTT1
Opticap XLT30 Viresolve NFR 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Description
T-line
Paramètres
≤48 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
86 cm (34 in.)
Taille du dispositif
30 in.
Surface de filtration
1.281 m2
Volume mort
490 mL
Diam. du raccord d'entrée
1 1/2 in.
outlet W
15.2 cm (6.0 in.)
Diam. du raccord de sortie
1-1/2 in.
Taille
1800-3600 L
Impuretés
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Matrice
Viresolve® NFR
Raccords
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
Adéquation
suitable for endotoxin