Principaux documents
GFCP000800
Millipore
Tampon pour conjugué en fibres de verre, rouleau de 8 mm × 100 m
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Synonyme(s) :
Rouleau de tampon en fibres de verre de 8 mm de largeur
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Rouleau, long.
100 m (328 ft)
Larg. du rouleau
8 mm , slit width
Informations légales
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable