MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
CFSP173000
Millipore
Bandes de tampons absorbants pour échantillon en cellulose C083
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
Synonyme(s) :
Tampons absorbants en cellulose pour échantillon, Tampon absorbant, Tampon en cellulose, Tampon pour échantillon
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Conditionnement
pack of 100 strips
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Largeur
17 mm
Filtre, L × l
1.7 cm × 30 cm
Épaisseur
0.83 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les tampons SureWick® sont conçus et optimisés pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tampons SureWick® en fibres de cellulose sont utilisés comme tampons pour échantillon ou absorbants dans les tests à flux latéral. Ce pack contient 100 bandelettes de 17 mm x 30 cm de tampon en fibres de cellulose C083.
Application
Les tampons SureWick® sont optimisés pour une utilisation en tant que tampons pour échantillon, conjugués ou absorbants dans un vaste éventail de tests à flux latéral. Ils sont utilisés dans des domaines tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs spécifiques, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
Caractéristiques et avantages
  • Les tampons en fibres de cellulose SureWick® sont conçus à partir de fibres de cellulose non tissées, 100 % pures.
  • Ces tampons ne contiennent ni liants ni colles, qui peuvent interférer avec les performances des essais.
  • Fabriqués pour garantir une cohérence optimale, ils assurent un flux d'échantillon fiable et prévisible.
  • Ils présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Bénéficient d'un excellent support technique.
Informations légales
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the