Principaux documents
AB5718
Sigma-Aldrich
Anti-Hey L/HRT3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HEYL(26508)
Spécificité
Recognizes Hey L / HRT3, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
Immunogène
Synthetic peptide, amino acids 34-47 of human Hey L / HRT3.
Application
Anti-Hey L/HRT3 Antibody detects level of Hey L/HRT3 & has been published & validated for use in WB, IH.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable