936359
Chondroitin Sulfate A Methacrylate
15% methacrylated
Synonyme(s) :
CS-MA, CSMA, Chondroitin Sulfate, Chondroitin Sulfate A sodium salt Methacrylate, Chondroitin Sulfate Glycidyl Methacrylate, Chondroitin Sulfate acrylate, Chondroitin sulfate-methacrylate, Methacrylated chondroitin sulfate, Photocurable Chondroitin Sulfate
Forme
powder
Couleur
white to light yellow, light brown
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Tissue engineering
- 3D bioprinting
- drug and gene delivery
Caractéristiques et avantages
- Biocompatible
- 15% methacrylated
- Photo- or thermally crosslinkable
- Negatively charged
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable