Principaux documents
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
239-263-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
17 °C (ECHA)
Température de transition
flash point >113 °C
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup