5.30588
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143
Synonyme(s) :
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143, 4-(3-Benzyl-4-(5-(2-fluoro-phenyl)-furan-2-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-benzoic acid, 4-(3-Benzyl-4-((5-(2-fluorophenyl)furan-2-yl)methylene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, GS 143
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1=CC=C(C=C1)CC2=NN(C(=O)C2=CC3=CC=C(O3)C4=CC=CC=C4F)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
phosphorylated IκBα
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Nakajima, H., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.368, 1007.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable