5.30197
CD45 Inhibitor VI
Synonyme(s) :
CD45 Inhibitor VI, 2-(4-Acetylanilino)-3-chloronaphthoquinone, Compound 211, Protein Tyrosine Phosphatase CD45 Inhibitor VI, PTP Inhibitor XXXII
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(C(=O)c3c(cccc3)C1=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)C
Clé InChI
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CD45
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable