SML2787
DJ001 (E/Z)
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E/Z)-3-[(3-Nitrophenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one, (E/Z)-3-((3-nitrophenyl)amino)-1-phenylprop-2-en-1-one, (E/Z)-3-(3-Nitrophenylamino)-1-phenylprop-2-en-1-one, (E/Z)-DJ001, Compound 3071, Compound 5483071
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=C\NC2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2
InChI
1S/C15H12N2O3/c18-15(12-5-2-1-3-6-12)9-10-16-13-7-4-8-14(11-13)17(19)20/h1-11,16H/b10-9-
Clé InChI
OVTJWWUGQKIRCL-KTKRTIGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable