361526-M
GSK-3β, Rabbit Skeletal Muscle, Recombinant, E. coli
GSK-3β, Rabbit Skeletal MuscleHis-Tag, Human, Recombinant, E. coli, is a dual specificity kinase that plays important roles in insulin- and Wnt-mediated signaling. It is inactivated by phosphorylation at Ser9.
Synonyme(s) :
GSK 3β-Isozyme, Rabbit Skeletal Muscle, Recombinant, E. coli
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥250,000 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
DNase <10% (conversion of RFI DNA to RFII and linear forms)
Phosphatases and Proteases, none detected
RNases <10% (RNA degradation)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Wang, Q.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 796.
Fiol, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32187.
Wang, Q.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14566.
Wang, Q.M., et al. 1994. Biochemistry33, 143.
deGroot, R.P., et al. 1993. Oncogene8, 841.
Ishiguro, K., et al. 1993. FEBS Lett.325, 167.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable