CLS353092
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 3.0µm Translucent PET Membrane, sterile
Synonyme(s) :
Permeable Support
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
with 3.0µm Translucent PET Membrane
Conditionnement
case of 48 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 353092
Compatibilité
for use with 6 Well Plate
Description générale
Application
Informations légales