Principaux documents
1.93659
Supelco
Ammonium thiocyanate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium thiocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Clé InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable