1.93621
Chlorure d'ammonium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1