Principaux documents
1.93417
Supelco
L(+)-Tartaric acid
EMPLURA®
Synonyme(s) :
L(+)-Tartaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup