880237P
Avanti
DMG-PEG(2000)-Azide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-(azidopolyethylene glycol-2000)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880237P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H67N3O6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-34(39)43-32-33(31-42-30-29-41-28-27-37-38-36)44-35(40)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
Clé InChI
FBHUXNGXIPXVAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable